2-Bromo-5-fluorophenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B2040-25G B2040-5G
TCIAB2040-25GEA 2700 SEK
TCIAB2040-25G TCIAB2040-5G
2-Bromo-5-fluorophenol ≥98.0%
2-Bromo-5-fluorophenol
Formel: C₆H₄BrFO
Kokpunkt: 184 - 186 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 87°C
MDL Number: MFCD00040939
CAS nummer: 147460-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9fcc368d8b0d498ab291195b897257dfb74c4b4&vid=584d2553d8057509baf0b7fde20a23cf26baf584&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %