4-Bromo-2-fluorophenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1835-25G B1835-5G
TCIAB1835-25GEA 1025 SEK
TCIAB1835-25G TCIAB1835-5G
4-Bromo-2-fluorophenol ≥98.0%
4-Bromo-2-fluorophenol
Formel: C₆H₄BrFO
Kokpunkt: 90°C
Densitet: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 98°C
MDL Number: MFCD00011722
CAS nummer: 2105-94-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20cca63aac6a0b4c9949ae88fa722aba5cbf9e59&vid=2a5dbc2867be2cb269b319865d45ef7ea711b051&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %