1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
B1772-5G
B1772-25G
TCIAB1772-5GEA
285
SEK
TCIAB1772-5G
TCIAB1772-25G
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0%
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₄BrF₃O MW: 241.01 g/mol Kokpunkt: 80°C Flampunkt: 67°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00040834 CAS nummer: 407-14-7 EINECS: 206-979-2 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |