1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
B2007-25G
B2007-5G
TCIAB2007-25GEA
2125
SEK
TCIAB2007-25G
TCIAB2007-5G
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0%
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₄BrF₃O MW: 241.01 g/mol Kokpunkt: 81°C Flampunkt: 62°C |
MDL Number:
MFCD00040943 CAS nummer: 2252-44-0 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |