3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
B1965-25G B1965-5G
TCIAB1965-25GEA 1100 SEK
TCIAB1965-25G TCIAB1965-5G
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥99.0%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrFN
Kokpunkt: 134 - 136 °C (33 -rr)
Smältpunkt: 53…58 °C
MDL Number: MFCD00055432
CAS nummer: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39d5705402e001d94f57934addaa34459576ac85&vid=a31249149b6ba10b38a63e1ee883396421eeabf5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C