2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
B3010-25G
B3010-5G
TCIAB3010-25GEA
1825
SEK
TCIAB3010-25G
TCIAB3010-5G
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥97.0%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrFN MW: 200,01 g/mol Kokpunkt: 255 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 89…91 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00142875 CAS nummer: 57381-39-2 EINECS: 260-711-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 88.0 to 92.0 deg-C |