3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
B2143-25G B2143-5G
TCIAB2143-25GEA 1350 SEK
TCIAB2143-25G TCIAB2143-5G
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde ≥97.0%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Kokpunkt: 312
MDL Number: MFCD00042186
CAS nummer: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb88bb42e3f54b52a1458772803eaa259d1307ae&vid=84ef78ce9797fcff84a9fb4128c6c9ae225ad998&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %