1-Bromo-4-fluorobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-Bromofluorobenzene
B0884-25G B0884-500G B0884-100G
TCIAB0884-25GEA 215 SEK
TCIAB0884-25G TCIAB0884-500G TCIAB0884-100G
1-Bromo-4-fluorobenzene ≥98.0%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Formel: C₆H₄BrF
Kokpunkt: 153°C
Smältpunkt: –16 °C
Densitet: 1,4946 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 56°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000342
CAS nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad158a0c71fcce037778e0fc07b80269fca7f3dc&vid=356084e488e068614277e8479a4f10a91137875e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %