1-Bromo-3-fluorobenzene 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3-Bromofluorobenzene
B0882-25G B0882-250G
TCIAB0882-25GEA 390 SEK
TCIAB0882-25G TCIAB0882-250G
1-Bromo-3-fluorobenzene 98,0 GC_ANALYSMETOD
1-Bromo-3-fluorobenzene
Formel: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Kokpunkt: 147°C
Smältpunkt: -8
Flampunkt: 39°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000326
CAS nummer: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84477681ca3da7246158ef29fc065c94a2542a39&vid=8b54100f225e10979bdb6d837b1eac749e8544ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %