4-Brom-1,2-difluorbenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Brom-3,4-difluorbenzen
B1523-25G B1523-250G
TCIAB1523-25GEA 485 SEK
TCIAB1523-25G TCIAB1523-250G
4-Brom-1,2-difluorbenzen ≥98.0%
4-Brom-1,2-difluorbenzen
Formel: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Kokpunkt: 151°C
Smältpunkt: –4 °C
Densitet: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 33°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000304
CAS nummer: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=921509fa0d7ed1d60bde8dcffcc1cc26fe9052a8&vid=b40cfb305f91929a7120b701712a5d33187aa12d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %