1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
B1765-25G B1765-5G
TCIAB1765-25GEA 1650 SEK
TCIAB1765-25G TCIAB1765-5G
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen ≥98.0%
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen
Formel: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Kokpunkt: 43°C
Smältpunkt: –20 °C
Densitet: 1,767 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 45°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070738
CAS nummer: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d4db6094cdccf983d35899b87c72e6ab97ef5d4&vid=caf1b78a77d0cdc567df07a69fd14d4238185fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %