1-Brom-2,6-difluorbenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D1943-25G D1943-5G
TCIAD1943-25GEA 1875 SEK
TCIAD1943-25G TCIAD1943-5G
1-Brom-2,6-difluorbenzen ≥98.0%
1-Brom-2,6-difluorbenzen
Formel: C₆H₃BrF₂
Kokpunkt: 137°C
Densitet: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 53°C
MDL Number: MFCD00009894
CAS nummer: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07ff25d2650d8dd6a096cc479156a12ebd1800e3&vid=2229e47439bbad25e958dcad6b86ffe4aa4f1065&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %