2-Brom-1,4-difluorbenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1166-25G B1166-5G
TCIAB1166-25GEA 870 SEK
TCIAB1166-25G TCIAB1166-5G
2-Brom-1,4-difluorbenzen ≥98.0%
2-Brom-1,4-difluorbenzen
Formel: C₆H₃BrF₂
Kokpunkt: 58°C
Smältpunkt: –32 °C
Densitet: 1,7414 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 65°C
MDL Number: MFCD00000345
CAS nummer: 399-94-0
EINECS: 206-920-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3be260075cd13c178bccc35e7325613e906447d&vid=fd39f3e93c7673beb7c1f8c034070949fdea03b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %