1-Brom-2,4-difluorbenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,4-Difluorobromobenzene
D1909-25G D1909-500G
TCIAD1909-25GEA 415 SEK
TCIAD1909-25G TCIAD1909-500G
1-Brom-2,4-difluorbenzen ≥98.0%
1-Brom-2,4-difluorbenzen
Formel: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Kokpunkt: 146°C
Smältpunkt: –4 °C
Densitet: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 51°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000330
CAS nummer: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5754b3483b84eff93aaec847daa6a3ee626b1cd&vid=e81553b3f20ba54cad61c27483c2ff4f0bea4631&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %