1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1168-25G B1168-5G
TCIAB1168-25GEA 2850 SEK
TCIAB1168-25G TCIAB1168-5G
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzen ≥98.0%
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzen
Formel: C₆H₂BrF₃
Kokpunkt: 140°C
Densitet: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 58°C
MDL Number: MFCD00000334
CAS nummer: 2367-76-2
EINECS: 219-125-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5680e6379dd1d5346ccebc805a64999050ed2a58&vid=1187cb8fadee49ba8c8103cd6da4e6be68a9ea06&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %