1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 2,4,5-Trifluorobromobenzene
B1167-25G B1167-5G
TCIAB1167-25GEA 1100 SEK
TCIAB1167-25G TCIAB1167-5G
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzen ≥98.0%
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzen
Formel: C₆H₂BrF₃
Kokpunkt: 144°C
Smältpunkt: –19 °C
Densitet: 1,8022 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 55°C
MDL Number: MFCD00000306
CAS nummer: 327-52-6
EINECS: 206-318-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7345460e6bda852af9b14bc3ca56d50be2e70a&vid=f04bacfc892dccbafb03325e4d933df54877c165&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %