1-Brom-2,3-difluorbenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1800-1G B1800-5G B1800-25G
TCIAB1800-1GEA 295 SEK
TCIAB1800-1G TCIAB1800-5G TCIAB1800-25G
1-Brom-2,3-difluorbenzen ≥98.0%
1-Brom-2,3-difluorbenzen
Formel: C₆H₃BrF₂
Kokpunkt: 234 °C (765 -rr)
Densitet: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 61°C
MDL Number: MFCD00061136
CAS nummer: 38573-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf9d99e56a64c8060063dfa641a15a991b6c212e&vid=8afb9e8b02e1007d1e0611ff4964d92945ec750f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %