1,3-Dibromotetrafluorobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1,3-Dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
D1492-1G D1492-5G
TCIAD1492-1GEA 510 SEK
TCIAD1492-1G TCIAD1492-5G
1,3-Dibromotetrafluorobenzene ≥98.0%
1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Formel: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Kokpunkt: 85 °C (18 -rr)
MDL Number: MFCD00031533
CAS nummer: 1559-87-1
EINECS: 216-326-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=462e6683109750a208db6bd6dae8aa32e0e44e10&vid=6566717e601b471bf373a2d55b849b6408f7f233&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %