2,4-Dibromo-1-fluorobenzene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-fluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dibromobenzene
D3489-25G D3489-5G
TCIAD3489-25GEA 1800 SEK
TCIAD3489-25G TCIAD3489-5G
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene ≥97.0%
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene
Formel: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Kokpunkt: 105°C
Flampunkt: 92°C
MDL Number: MFCD00000283
CAS nummer: 1435-53-6
EINECS: 215-860-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dfda4da196f98e694e4f8f334c29b423cc42aea&vid=6d7ff9a081f6b0e17eb8a8e924e7c7ef7af4caee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %