1,2-Dibromo-4-fluorobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D2854-25G
D2854-5G
TCIAD2854-25GEA
1725
SEK
TCIAD2854-25G
TCIAD2854-5G
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene ≥98.0%
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene
Formel:
C₆H₃Br₂F |
MDL Number:
MFCD00070780 CAS nummer: 2369-37-1 EINECS: 219-131-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |