1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D1913-25G
D1913-5G
TCIAD1913-25GEA
1125
SEK
TCIAD1913-25G
TCIAD1913-5G
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥97.0%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Formel:
C₆H₂Br₂F₂ MW: 271,89 g/mol Kokpunkt: 208 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 32,5…33.5 °C Flampunkt: 44°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00009890 CAS nummer: 64695-78-9 EINECS: 265-021-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |