4-Bromo-2,6-dichloroaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
B1978-25G
B1978-5G
TCIAB1978-25GEA
1825
SEK
TCIAB1978-25G
TCIAB1978-5G
4-Bromo-2,6-dichloroaniline ≥98.0%
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Formel:
C₆H₄BrCl₂N MW: 240,91 g/mol Kokpunkt: 290 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 90 °C |
MDL Number:
MFCD00025162 CAS nummer: 697-88-1 EINECS: 211-809-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |