5-Bromo-2-klorofluorobenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B1861-25G
B1861-5G
TCIAB1861-25GEA
1200
SEK
TCIAB1861-25G
TCIAB1861-5G
5-Bromo-2-klorofluorobenzen ≥98.0%
5-Bromo-2-klorofluorobenzen
Formel:
C₆H₃BrClF Kokpunkt: 142°C Densitet: 1,71 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00042519 CAS nummer: 60811-18-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |