2-Bromo-5-klorofluorobenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B2724-5G B2724-25G
TCIAB2724-5GEA 295 SEK
TCIAB2724-5G TCIAB2724-25G
2-Bromo-5-klorofluorobenzen ≥98.0%
2-Bromo-5-klorofluorobenzen
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209.44 g/mol
Kokpunkt: 92°C
Flampunkt: 92°C
MDL Number: MFCD00079708
CAS nummer: 1996-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b8b4210fb425950e23c14cc1a11b671407dc3a9&vid=7b8b4210fb425950e23c14cc1a11b671407dc3a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %