4-Bromo-2-klorofluorobenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
B1860-25G B1860-5G
TCIAB1860-25GEA 1150 SEK
TCIAB1860-25G TCIAB1860-5G
4-Bromo-2-klorofluorobenzen ≥98.0%
4-Bromo-2-klorofluorobenzen
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209.44 g/mol
Kokpunkt: 95°C
Flampunkt: 88°C
MDL Number: MFCD00051794
CAS nummer: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8167bd867b54775c84b131652732dab163f8dd7a&vid=b12681de55dbacb300f7c180a3095246a1575e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %