1-Bromo-3-chlorobenzene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3-Bromochlorobenzene
B0570-100G B0570-25G
TCIAB0570-100GEA 645 SEK
TCIAB0570-100G TCIAB0570-25G
1-Bromo-3-chlorobenzene ≥99.0%
1-Bromo-3-chlorobenzene
Formel: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Kokpunkt: 196°C
Smältpunkt: –21,2 °C
Densitet: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 80°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000568
CAS nummer: 108-37-2
EINECS: 203-575-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a04725a5faa7dd7753fea6e811b0dff29e2f9df&vid=3ac79cb0601848b60b3a6c245463b2e9d9c602c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %