1-Bromo-2-chlorobenzene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Bromochlorobenzene
B0569-25G B0569-500G
TCIAB0569-25GEA 350 SEK
TCIAB0569-25G TCIAB0569-500G
1-Bromo-2-chlorobenzene ≥99.0%
1-Bromo-2-chlorobenzene
Formel: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Kokpunkt: 204°C
Smältpunkt: –12,1 °C
Densitet: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 79°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000532
CAS nummer: 694-80-4
EINECS: 211-775-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e68dd1013a86e37267d72350df5440487736886a&vid=4e33fc98a33f7ff7c2eaae189d1825011fcf897a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %