5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
B1791-25G
B1791-250G
TCIAB1791-25GEA
550
SEK
TCIAB1791-25G
TCIAB1791-250G
5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98.0%
5-Bromo-o-anisaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO₂ MW: 215.05 g/mol Kokpunkt: 269 Smältpunkt: 117 |
MDL Number:
MFCD00003347 CAS nummer: 25016-01-7 EINECS: 246-564-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 119.0 deg-C |