2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D2625-25G
D2625-5G
TCIAD2625-25GEA
885
SEK
TCIAD2625-25G
TCIAD2625-5G
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde ≥98.0%
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅Br₂NO MW: 278,93 g/mol Kokpunkt: 331 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 137…137,5 °C |
MDL Number:
MFCD00671100 CAS nummer: 50910-55-9 EINECS: 256-841-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 140.0 deg-C |