3-Bromobenzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B0548-25G
B0548-500G
B0548-100G
TCIAB0548-25GEA
350
SEK
TCIAB0548-25G
TCIAB0548-500G
TCIAB0548-100G
3-Bromobenzaldehyde ≥98.0%
3-Bromobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅BrO Kokpunkt: 236°C Smältpunkt: 18…21 °C Densitet: 1,587 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 96°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003345 CAS nummer: 3132-99-8 EINECS: 221-526-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |