2-Bromobenzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B0836-25G
B0836-500G
B0836-100G
TCIAB0836-25GEA
335
SEK
TCIAB0836-25G
TCIAB0836-500G
TCIAB0836-100G
2-Bromobenzaldehyde ≥98.0%
2-Bromobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅BrO Kokpunkt: 230°C Smältpunkt: 21 °C Densitet: 1,58 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 95°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003300 CAS nummer: 6630-33-7 EINECS: 229-622-2 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Freezing point | 14.0 to 22.0 deg-C |