Brombenzen ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Phenylbromide, Phenyl bromide
B0439-25G B0439-500G
TCIAB0439-25GEA 325 SEK
TCIAB0439-25G TCIAB0439-500G
Brombenzen ≥99.0%
Brombenzen
Formel: C₆H₅Br
Kokpunkt: 156°C
Smältpunkt: –31 °C
Densitet: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 51°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000055
CAS nummer: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=028e2d768a3b85de2dc29c775d310fc0031b4af0&vid=b8313fcf20c3130423426b8f28a483b825bd4035&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %