1,3-Dibromobenzene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D0169-25G D0169-500G D0169-100G
TCIAD0169-25GEA 525 SEK
TCIAD0169-25G TCIAD0169-500G TCIAD0169-100G
1,3-Dibromobenzene ≥97.0%
1,3-Dibromobenzene
Formel: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Kokpunkt: 218 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –7 °C
Densitet: 1,952 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 94°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000078
CAS nummer: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cedf774ec1fa5c877b6939b2ffe0447b0a9f2f74&vid=3946573d879897b33d8463c885bcdbf07b773358&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %