1,2,4-Tribromobenzene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T0346-25G T0346-5G
TCIAT0346-25GEA 1625 SEK
TCIAT0346-25G TCIAT0346-5G
1,2,4-Tribromobenzene ≥95.0%
1,2,4-Tribromobenzene
Formel: C₆H₃Br₃
MW: 314,8 g/mol
Kokpunkt: 85 - 90 °C (0,04 -rr)
Smältpunkt: 44 °C
MDL Number: MFCD00000062
CAS nummer: 615-54-3
EINECS: 210-433-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c4d008fbc47282adb3e5f29b3717d2b4c86b91&vid=c5c4d008fbc47282adb3e5f29b3717d2b4c86b91&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C