2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0%
Leverantör: TCI
M1114-25ML
M1114-500ML
TCIAM1114-25MLEA
230
SEK
TCIAM1114-25ML
TCIAM1114-500ML
2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0%
2-Methyl-1,3-propanediol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Kokpunkt: 214°C |
MDL Number:
MFCD00082586 CAS nummer: 2163-42-0 EINECS: 412-350-5 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |