3-Methoxy-1-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Trimethylene glycol monomethyl ether
M1475-25G M1475-250G
TCIAM1475-25GEA 495 SEK
TCIAM1475-25G TCIAM1475-250G
3-Methoxy-1-propanol ≥98.0%
3-Methoxy-1-propanol
Formel: C₄H₁₀O₂
Kokpunkt: 153°C
Flampunkt: 38°C
MDL Number: MFCD00039550
CAS nummer: 1589-49-7
EINECS: 433-230-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a59a6678ff6760f69dcf252164a08befaf3fc955&vid=a59a6678ff6760f69dcf252164a08befaf3fc955&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %