4-Octyne ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
O0127-5ML
O0127-25ML
TCIAO0127-5MLEA
430
SEK
TCIAO0127-5ML
TCIAO0127-25ML
4-Octyne ≥99.0%
4-Octyne
Formel:
C₈H₁₄ Kokpunkt: 131°C Smältpunkt: –103 °C Densitet: 0,7509 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 29°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00009471 CAS nummer: 1942-45-6 EINECS: 217-730-2 UN: 3295 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |