3-Hexyne ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
H0430-25ML H0430-5ML
TCIAH0430-25MLEA 885 SEK
TCIAH0430-25ML TCIAH0430-5ML
3-Hexyne ≥97.0%
3-Hexyne
Formel: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Kokpunkt: 82°C
Smältpunkt: –61,5 °C
Densitet: 0,7231 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –14°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009381
CAS nummer: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2c4862111b2d5eb96e10e5f26f3a8d0c1767e5e&vid=5afaf3b81dc745147416647bfa7c5425f9773d28&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %