1-Pentyne ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
P0068-25ML P0068-5ML
TCIAP0068-25MLEA 855 SEK
TCIAP0068-25ML TCIAP0068-5ML
1-Pentyne ≥98.0%
1-Pentyne
Formel: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Kokpunkt: 40°C
Smältpunkt: –90 °C
Densitet: 0,6901 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -34°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009469
CAS nummer: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5062bf3eab5122e66f2851750252f7ed2f467e&vid=dc5062bf3eab5122e66f2851750252f7ed2f467e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %