1-Hexyne ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
H0140-25ML H0140-250ML
TCIAH0140-25MLEA 365 SEK
TCIAH0140-25ML TCIAH0140-250ML
1-Hexyne ≥97.0%
1-Hexyne
Formel: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Kokpunkt: 71°C
Smältpunkt: –132 °C
Densitet: 0,7147 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –21°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009504
CAS nummer: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b1e9d6e54d5c6c8c36c9ef1c373edb38fbfc8d7&vid=d532b137842d7c014ea8cecf43363dd1ee55d966&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %