trans-3-Methyl-2-pentene ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
M0312-1ML M0312-5ML
TCIAM0312-1MLEA 510 SEK
TCIAM0312-1ML TCIAM0312-5ML
trans-3-Methyl-2-pentene ≥99.0%
trans-3-Methyl-2-pentene
Formel: C₆H₁₂
Kokpunkt: 70°C
Densitet: 0,693 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: -7°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009334
CAS nummer: 616-12-6
EINECS: 210-465-3
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3e66a8d27f51c226d57db893a3156cab75d74e7&vid=d76a201e68956965a74f1e6aaf1cebd019431ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %