3,3-Dimethyl-1-butene ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
D1163-25ML D1163-100ML
TCIAD1163-25MLEA 670 SEK
TCIAD1163-25ML TCIAD1163-100ML
3,3-Dimethyl-1-butene ≥96.0%
3,3-Dimethyl-1-butene
Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Kokpunkt: 41°C
Smältpunkt: -115
Flampunkt: –28°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008853
CAS nummer: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf105e0902a929445a92030dacdf16a5769dc056&vid=33f5b4f71ae006fedd224a8e0a4da43b36c67d71&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %