2-Methyl-2-pentene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1,1-Dimethyl-1-butene
M0541-25ML M0541-5ML
TCIAM0541-25MLEA 5050 SEK
TCIAM0541-25ML TCIAM0541-5ML
2-Methyl-2-pentene ≥95.0%
2-Methyl-2-pentene
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokpunkt: 67°C
Smältpunkt: –135 °C
Densitet: 0,6904 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -23°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009382
CAS nummer: 625-27-4
EINECS: 210-883-6
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2185563c7a6765ddd5e92682e42800c23cb2dea&vid=67432fa4947234a8ed7df69fa33df284b8fc0e17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %