2-Methyl-1-butene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
M0174-25ML M0174-100ML
TCIAM0174-25MLEA 1625 SEK
TCIAM0174-25ML TCIAM0174-100ML
2-Methyl-1-butene ≥98.0%
2-Methyl-1-butene
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokpunkt: 31°C
Smältpunkt: –137,5 °C
Densitet: 0,6496 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –20°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009333
CAS nummer: 563-46-2
EINECS: 209-250-7
UN: 2459
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7125e00635e8c68eb456bdf97cc5dba05e351c7f&vid=7125e00635e8c68eb456bdf97cc5dba05e351c7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %