2,3-Dimethyl-1-butene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D1139-25ML D1139-500ML
TCIAD1139-25MLEA 575 SEK
TCIAD1139-25ML TCIAD1139-500ML
2,3-Dimethyl-1-butene ≥98.0%
2,3-Dimethyl-1-butene
Formel: C₆H₁₂
Kokpunkt: 55°C
Smältpunkt: –157 °C
Densitet: 0,6778 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -18°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008923
CAS nummer: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4670a31ab1ba05e0d18ca9b4857e91fb851c9ca8&vid=98bf6a59e10b6b4a077e2eeae349dfb16641cdfc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %