2,3,3-Trimethyl-1-butene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
T0671-1ML T0671-5ML
TCIAT0671-1MLEA 390 SEK
TCIAT0671-1ML TCIAT0671-5ML
2,3,3-Trimethyl-1-butene ≥98.0%
2,3,3-Trimethyl-1-butene
Formel: C₇H₁₄
MW: 98.19 g/mol
Kokpunkt: 78°C
Smältpunkt: -109.9
Flampunkt: –17°C
MDL Number: MFCD00008850
CAS nummer: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
UN: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a4820d4b82767c4b7b61c6c99034cc9a383f1b7&vid=2d0ae83c690f6c0b369be283e30f090cc5758057&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %