3-Klor-2-metylpropen ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
C0209-25ML C0209-500ML
TCIAC0209-25MLEA 255 SEK
TCIAC0209-25ML TCIAC0209-500ML
3-Klor-2-metylpropen ≥98.0%
3-Klor-2-metylpropen
Formel: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Kokpunkt: 73°C
Smältpunkt: –80 °C
Densitet: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -12°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000953
CAS nummer: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a060aa83c37f19a9d81410c6b149d8a321411872&vid=9a1b69422e23dd7495b8747ab81c7e12865d4a78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %