3-Chloro-2-(chloromethyl)propene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene, 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene
C1565-25G
C1565-5G
TCIAC1565-25GEA
2825
SEK
TCIAC1565-25G
TCIAC1565-5G
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene ≥98.0%
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene
Formel:
C₄H₆Cl₂ MW: 125 g/mol Kokpunkt: 138°C Smältpunkt: -14°C Densitet: 1,175 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 36°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00000952 CAS nummer: 1871-57-4 EINECS: 217-489-3 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |