trans-3-Hexene ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
H0399-5ML
H0399-1ML
TCIAH0399-5MLEA
830
SEK
TCIAH0399-5ML
TCIAH0399-1ML
trans-3-Hexene ≥99.0%
trans-3-Hexene
Formel:
C₆H₁₂ Kokpunkt: 67°C Densitet: 0,6772 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –21°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009386 CAS nummer: 13269-52-8 EINECS: 236-261-4 UN: 3295 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |