cis-2-Heptene ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
H0411-1ML H0411-10ML
TCIAH0411-1MLEA 535 SEK
TCIAH0411-1ML TCIAH0411-10ML
cis-2-Heptene ≥95.0%
cis-2-Heptene
Formel: C₇H₁₄
Kokpunkt: 99°C
Smältpunkt: –110 °C
Densitet: 0,708 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –6°C
MDL Number: MFCD00063976
CAS nummer: 6443-92-1
EINECS: 229-242-7
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db6d95c8cc0a271dfd75c658de93ba04f0893098&vid=22a92bd9ae2e53229e02d516015a74acbddbfe1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %